Merck
524093
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorphenylboronsäure
About This Item
Lineare Formel:
C6H2F3B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.90
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
127-132 °C (lit.)
SMILES String
OB(O)c1c(F)ccc(F)c1F
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-3-1-2-4(9)6(10)5(3)7(11)12/h1-2,11-12H
InChIKey
IWPDDRPLEKURGG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Contains varying amounts of anhydride.
Anwendung
Reactant for:
  • Synthesis of C-6 hydroxy tricyclic sulfone as a γ-secretase inhibitor via Suzuki coupling reaction
  • Palladium catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reactions
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)