Merck
522007
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-1-indanonbenzoat
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
78-82 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
phenyl
SMILES String
O=C1CCc2c(OC(=O)c3ccccc3)cccc12
InChI
1S/C16H12O3/c17-14-10-9-13-12(14)7-4-8-15(13)19-16(18)11-5-2-1-3-6-11/h1-8H,9-10H2
InChIKey
VZMQQMAQHFBMGN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Hydroxy-1-indanone benzoate is an aromatic ester. It is a 4-hydroxy-2,3-dihydroinden-1-one derivative of benzoic acid.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)