Merck
521701
Sigma-Aldrich
4-Methylphthalimid
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
196.5-199.5 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc2C(=O)NC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7NO2/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(12)10-8(6)11/h2-4H,1H3,(H,10,11,12)
InChIKey
UKRUJPIJOJHCOB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)