Merck
520225
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)-phenylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Lineare Formel:
CH3SC6H4ZnBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.49
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
1.002 g/mL at 25 °C
SMILES String
CSc1ccc([Zn]Br)cc1
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)