Merck
520136
Sigma-Aldrich
Bismut(III)-molybdat
99.9%
Synonym(e):
Molybdänsäure Bismuth(III)-Salz
About This Item
Lineare Formel:
Bi2(MoO4)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
897.77
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99.9%
Eignung der Reaktion
core: bismuth
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
O=[Bi]O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Mo](=O)(=O)O[Bi]=O
InChI
1S/2Bi.3Mo.12O
InChIKey
NJCRYJVCAARZQB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Catalyst for:
  • Oxidative dehydrogenation
  • Oxidation of propene to acrolein
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)