Wichtige Dokumente
519154
Mangan(II)-molybdat
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
MnMoO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.88
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>350 °C (lit.)
SMILES String
[Mn++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.Mo.4O/q+2;;;;2*-1
InChIKey
QYZFLCQIQOHNTP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)