Merck
519138
Sigma-Aldrich
Arsen(III)-tellurid
99%
About This Item
Lineare Formel:
As2Te3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
532.64
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
[Te]=[As](=[Te])[Te][As](=[Te])=[Te]
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)