Wichtige Dokumente
51850
Heptatriacontan
≥95.0%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)35CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
521.00
Beilstein:
1713110
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Assay
≥95.0%
mp (Schmelzpunkt)
77-79 °C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H76/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-37H2,1-2H3
InChIKey
PXEZIKSRSYGOED-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?