Merck
518360
Sigma-Aldrich
Boc-Hyp-OH
97%
Synonym(e):
trans-N-(tert.-Butoxycarbonyl)-4-hydroxy-L-prolin, Boc-L-hydroxyprolin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.25
Beilstein:
4295484
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −78° in H2O
mp (Schmelzpunkt)
123-127 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7+/m1/s1
InChIKey
BENKAPCDIOILGV-RQJHMYQMSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)