Merck
517631
Sigma-Aldrich
Holmium(III)-acetylacetonat Hydrat
≥99.9%
Synonym(e):
2,4-Pentandion Holmium(III)-Derivat
About This Item
Lineare Formel:
[CH3COCH=C(O-)CH3]3Ho · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.25 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Assay
≥99.9%
mp (Schmelzpunkt)
130 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Ho](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)