Merck
51680
Sigma-Aldrich
2-Nonadecanon
≥97.0%
Synonym(e):
Heptadecyl-methylketon
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)16COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.50
Beilstein:
1708703
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0%
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(C)=O