Merck
516228
Sigma-Aldrich
Sulfonylchlorid, polymergebunden
70-90 mesh, extent of labeling: 2.5-3.0 mmol/g loading, 8.5 % cross-linked with divinylbenzene
Größe auswählen
5 G
CHF 213.00
CHF 213.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 213.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 213.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Quervernetzung
8.5 % cross-linked with divinylbenzene
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
Kennzeichnungsgrad
2.5-3.0 mmol/g loading
Partikelgröße
70-90 mesh
SMILES String
C=Cc1ccccc1.ClS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/ClHO2S/c1-4(2)3/h4H
InChIKey
JRZWKDKJYNXNGZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reacts with nucleophiles
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)