Wichtige Dokumente
512923
1,3-Dimethoxy-4-nitrobenzol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
72-76 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
COc1ccc(c(OC)c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO4/c1-12-6-3-4-7(9(10)11)8(5-6)13-2/h3-5H,1-2H3
InChIKey
XXWIYOBCHKCWNT-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)