Wichtige Dokumente
512567
Bis-(ethylcyclopentadienyl)-dihydro-wolfram(IV)
95%
About This Item
Assay
95%
Eignung der Reaktion
core: tungsten
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
48-52 °C (lit.)
SMILES String
[H][W][H].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.W.2H/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;;;/h2*3-6H,2H2,1H3;;;
InChIKey
XHAKKDCRMPIPFF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)