Merck
512230
Sigma-Aldrich
3-Chlor-4-fluorphenylborsäure
≥95%
Synonym(e):
(3-Chlor-4-fluorphenyl-1-yl)-boronsäure, 3-Chlor-4-fluor-benzolboronsäure, 4-Fluor-3-chlorphenylboronsäure
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(F)B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
242-247 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
SMILES String
OB(O)c1ccc(F)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5BClFO2/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,10-11H
InChIKey
WJDZZXIDQYKVDG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Contains varying amounts of anhydride
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)