Wichtige Dokumente
512192
5-Methyl-2-thiophenboronsäure
Synonym(e):
(5-Methylthien-2-yl)-boronsäure, (5-Methylthiophen-2-yl)-dihydroxyboran, 2-Methylthienyl-5-boronsäure, 2-Methylthiophen-5-boronsäure, 5-Methyl-2-thienyl-boronsäure
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7BO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
mp (Schmelzpunkt)
161.5-166.5 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc(s1)B(O)O
InChI
1S/C5H7BO2S/c1-4-2-3-5(9-4)6(7)8/h2-3,7-8H,1H3
InChIKey
NRIYPIBRPGAWDD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?