Merck
511633
Sigma-Aldrich
Silberarsenat
99.99%
About This Item
Lineare Formel:
Ag3AsO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.52
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.99%
Löslichkeit
ammonium hydroxide: slightly soluble(lit.)
Dichte
6.657 g/mL (lit.)
SMILES String
[Ag+].[Ag+].[Ag+].[O-][As]([O-])([O-])=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)