Merck
510599
Sigma-Aldrich
4,5-Dihydro-6-phenyl-3(2H)-pyridazinon
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
151-154 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CCC(=NN1)c2ccccc2