Wichtige Dokumente
510548
β-D-Glucopyranosyl-fluorid-tetraacetat
96%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H19FO9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
Optische Aktivität
[α]23/D +21°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
80-85 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](F)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19FO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
InChIKey
JJXATNWYELAACC-RKQHYHRCSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?