Merck
499102
Sigma-Aldrich
2,2′:5′,2′′-Terthiophen-5,5′′-dicarbaldehyd
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H8O2S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
218-222 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccc(s1)-c2ccc(s2)-c3ccc(s3)C(O)=O
Verpackung
verpackt in Glasflaschen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)