Merck
497134
Sigma-Aldrich
1,6-Hexandiol-diethoxylat-diacrylat
average Mn ~314, contains 300 ppm MEHQ as inhibitor
Synonym(e):
1,6-Hexanediol ethoxylate diacrylate, Ethoxylated 1,6-hexanediol diacrylate, Ethoxylated hexanediol diacrylate
About This Item
Lineare Formel:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nCH2CH2CH2-]2
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Spezifische Aktivität
2.0 ethoxy groups/molecule
Mol-Gew.
average Mn ~314
Enthält
300 ppm MEHQ as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.461 (lit.)
Dichte
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C=CC(=O)OCCOCCCCCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C16H26O6/c1-3-15(17)21-13-11-19-9-7-5-6-8-10-20-12-14-22-16(18)4-2/h3-4H,1-2,5-14H2
InChIKey
GIMNDOUZTMKUHI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)