Wichtige Dokumente
496804
Benzyl-(3-nitro-o-tolyl)-ether
98%
Synonym(e):
1-Benzyloxy-2-methyl-3-nitro-benzol
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2OC6H3(CH3)NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
60-63 °C (lit.)
SMILES String
Cc1c(OCc2ccccc2)cccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H13NO3/c1-11-13(15(16)17)8-5-9-14(11)18-10-12-6-3-2-4-7-12/h2-9H,10H2,1H3
InChIKey
PBSZHNXXFIYDBU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Benzyloxy-2-methyl-3-nitrobenzene may be used in the preparation of 1-[2-[2-(benzyloxy)-6-nitrophenyl]vinyl]pyrrolidine and 4-(benzyloxy)-1H-indole.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Thomas EJ.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 10, 627-628 null