Merck
495506
Sigma-Aldrich
Caesiumwolframat
99.95%
About This Item
Lineare Formel:
Cs2WO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
513.65
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Assay
99.95%
mp (Schmelzpunkt)
>350 °C (lit.)
SMILES String
[Cs+].[Cs+].[O-][W]([O-])(=O)=O