Wichtige Dokumente
495034
Dikaliumpalladium(II)-thiosulfat Monohydrat
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
K2Pd(S2O3)2·H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.89
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: palladium
mp (Schmelzpunkt)
172 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
O.[Pd++].[O-]S(=O)(=O)S[K].[O-]S(=O)(=O)S[K]
InChI
1S/2K.2H2O3S2.H2O.Pd/c;;2*1-5(2,3)4;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);1H2;/q2*+1;;;;+2/p-4
InChIKey
QOHRLWWRKPUXTK-UHFFFAOYSA-J
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)