Merck
494747
Sigma-Aldrich
(S)-2-(Boc-amino)-3,3-diphenyl-1-propanol
98%
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +25°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
114-116 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H25NO3/c1-20(2,3)24-19(23)21-17(14-22)18(15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17-18,22H,14H2,1-3H3,(H,21,23)/t17-/m1/s1
InChIKey
OGVCRJDQGBIHAG-QGZVFWFLSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)