Wichtige Dokumente
493449
2-Benzofurancarboxaldehyd
97%
Synonym(e):
1-Benzofuran-2-carbaldehyde, 2-Benzofurancarbaldehyde, 2-Formylbenzofuran, Benzo[b]-2-furfural, Benzo[b]furan-2-aldehyde, Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde, Coumarilaldehyde
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.633 (lit.)
bp
135 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
1.206 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
O=Cc1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C9H6O2/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-8/h1-6H
InChIKey
ADDZHRRCUWNSCS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?