492450
Mevalonlacton-1,2-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
DL-Mevalon-1,2-13C2 lacton
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.473 (lit.)
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
28 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C1(O)CCO[13C](=O)[13CH2]1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i4+1,5+1
InChIKey
JYVXNLLUYHCIIH-MQIHXRCWSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F
Flammpunkt (°C)
113 °C