Merck
488895
Sigma-Aldrich
Natrium-3-hydroxybutyrat-1,3-13C2 Natriumsalz
99 atom % 13C
Synonym(e):
DL-3-Hydroxybutyric acid-1,3-13C2 sodium salt
About This Item
Lineare Formel:
CH313CH(OH)CH213CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
161-167 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].C[13CH](O)C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/i3+1,4+1;
InChIKey
NBPUSGBJDWCHKC-ZPGUIXIESA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Jordan M Wilkins et al.
Aging, 12(14), 15134-15156 (2020-07-09)
Multiple sclerosis (MS) is a central nervous system inflammatory demyelinating disease and the most common cause of non-traumatic disability in young adults. Despite progress in the treatment of the active relapsing disease, therapeutic options targeting irreversible progressive decline remain limited.