Merck
488275
Sigma-Aldrich
Bromoform-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Tribrommethan-13C
About This Item
Lineare Formel:
13CHBr3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.72
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Brechungsindex
n20/D 1.596 (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
5-8 °C (lit.)
Dichte
2.905 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Br[13CH](Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H/i1+1
InChIKey
DIKBFYAXUHHXCS-OUBTZVSYSA-N