Merck
483354
Sigma-Aldrich
Scandium(III)-triflat
99.995% trace metals basis
Synonym(e):
Scandium(III)-trifluormethansulfonat, Trifluormethansulfonsäure Scandiumsalz
Größe auswählen
1 G
CHF 77.30
CHF 77.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 77.30
About This Item
Lineare Formel:
Sc(SO3CF3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
492.16
Beilstein:
8510151
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 77.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.995% trace metals basis
Eignung der Reaktion
core: scandium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
SMILES String
[Sc+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Sc/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChIKey
HZXJVDYQRYYYOR-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Cholho Choe et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(19), 9182-9192 (2015-04-24)
Redox-inactive metal ions can modulate the reactivity of redox-active metal ions in a variety of biological and chemical oxidations. Many synthetic models have been developed to help address the elusive roles of these redox-inactive metal ions. Using a non-heme manganese(II)