Merck
483303
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Decandiol
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]23/D +12°, c = 0.5 in methanol
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
mp (Schmelzpunkt)
60-62 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CCCCCCCC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C10H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10(12)9-11/h10-12H,2-9H2,1H3/t10-/m1/s1
InChIKey
YSRSBDQINUMTIF-SNVBAGLBSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)