Merck
482927
Sigma-Aldrich
Methyl-(2S,3R)-(−)-2,3-dihydroxy-3-phenylpropionat
99%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(OH)CH(OH)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]21/D −10°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
85-88 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O4/c1-14-10(13)9(12)8(11)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8-9,11-12H,1H3/t8-,9+/m1/s1
InChIKey
IXDRYSIPXMREGK-BDAKNGLRSA-N
Anwendung
Methyl (2S,3R)-(−)-2,3-dihydroxy-3-phenylpropionate can be used to synthesize methyl(2R,3R)-2,3-epoxy-3-phenylpropionate, a key intermediate for the preparation of taxol side chain.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Study of Cyclodehydration of Methyl (2S, 3R)-2, 3-Dihydroxy-3-Phenylpropionate with Fluoroalkanesulfonyl Fluoride
Zhaohua Y, et al.
Acta Chimica Sinica , 69(10), 1269-1272 (2011)