Merck
48222
Sigma-Aldrich
Gadolinium-triethylentetraminhexaacetat Trinatriumsalz Pentahydrat
≥95.0% (C)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24GdN4Na3O12 · 5H2O
Molekulargewicht:
804.70
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95.0% (C)
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: gadolinium
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]C(=O)CN1CCN2CCN(CC([O-])=O)CC(=O)O[Gd](OC(=O)C2)OC(=O)CN(CC1)CC([O-])=O
InChI
1S/C18H30N4O12.Gd.3Na.5H2O/c23-13(24)7-19(3-5-21(9-15(27)28)10-16(29)30)1-2-20(8-14(25)26)4-6-22(11-17(31)32)12-18(33)34;;;;;;;;;/h1-12H2,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,33,34);;;;;5*1H2/q;+3;3*+1;;;;;/p-6
InChIKey
IPZHCAJJRGKGIM-UHFFFAOYSA-H
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)