Merck
481742
Sigma-Aldrich
Cer(IV)-perchlorat -Lösung
~0.5 N in perchloric acid, 99.99%
About This Item
Lineare Formel:
Ce(ClO4)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
537.92
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Assay
99.99%
Konzentration
~0.5 N in perchloric acid
Dichte
1.556 g/mL at 25 °C
SMILES String
O=Cl(=O)(=O)O[Ce](OCl(=O)(=O)=O)(OCl(=O)(=O)=O)OCl(=O)(=O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)