Merck
481645
Sigma-Aldrich
Poly-[methyl-(3,3,3-trifluorpropyl)-siloxan]
About This Item
Lineare Formel:
(C4H7F3OSi)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Brechungsindex
n20/D 1.383 (lit.)
Viskosität
10,000 cSt(25 °C)(lit.)
Dichte
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[Si](=O)CCC(F)(F)F
Verpackung
verpackt in Glasflaschen