Merck
480193
Sigma-Aldrich
Bis(triethylsilyl)acetylen
97%
About This Item
Lineare Formel:
(C2H5)3SiC≡CSi(C2H5)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.456 (lit.)
bp
132-134 °C/25 mmHg (lit.)
Dichte
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC[Si](CC)(CC)C#C[Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C14H30Si2/c1-7-15(8-2,9-3)13-14-16(10-4,11-5)12-6/h7-12H2,1-6H3
InChIKey
GQSZUQQPXIVHHU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)