Merck
479608
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-Brom-3-hydroxybuttersäure-ethylester
technical grade
About This Item
Lineare Formel:
BrCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
211.05
Beilstein:
4657172
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical grade
Optische Aktivität
[α]22/D −11°, neat
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
94-96 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.468 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)C[C@H](O)CBr
InChI
1S/C6H11BrO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
InChIKey
AIZRKZQHJNWBEI-YFKPBYRVSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)