Merck
47819
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(3-Me)-OH
≥98.0%
Synonym(e):
Fmoc-3-methyl-L-phenylalanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H23NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
401.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Assay
≥98.0%
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cccc(C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)c1
InChI
1S/C25H23NO4/c1-16-7-6-8-17(13-16)14-23(24(27)28)26-25(29)30-15-22-20-11-4-2-9-18(20)19-10-3-5-12-21(19)22/h2-13,22-23H,14-15H2,1H3,(H,26,29)(H,27,28)/t23-/m0/s1
InChIKey
NJXPSSISZLAXRE-QHCPKHFHSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)