Merck
477478
Sigma-Aldrich
(+)-Pivalinsäure-(1S)-(4-oxomyrtenylester)
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H22O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +176°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
40-44 °C (lit.)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)