Wichtige Dokumente
477214
(R)-(+)-Glycidyl-undecylether
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H28O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +4.6°, neat
bp
120-121 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCOC[C@@H]1CO1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)