Merck
476803
Sigma-Aldrich
4-(1H-Imidazol-1-yl)-benzoesäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
305 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccc(cc1)-n2ccnc2