Merck
474118
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Octafluor-6-trifluormethylhepten-1,2-oxid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5F11O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.324 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
Dichte
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)CC1CO1
InChI
1S/C8H5F11O/c9-4(10,1-3-2-20-3)6(12,13)5(11,7(14,15)16)8(17,18)19/h3H,1-2H2
InChIKey
BKXKCZGEIQKTBI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)