Wichtige Dokumente
473456
Tris-(acetonitril)-tricarbonylmolybdän
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Mo(NCCH3)3(CO)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Empfohlene Produkte
mp (Schmelzpunkt)
90 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Mo].[C+]#[O-].[C+]#[O-].[C+]#[O-].CC#N.CC#N.CC#N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)