Merck
473014
Sigma-Aldrich
(1S,4S)-(+)-2-Aza-5-thiabicyclo[2.2.1]heptan -hydrochlorid
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NS · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
96%
SMILES String
Cl.C1N[C@@H]2CS[C@H]1C2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)