Merck
472832
Sigma-Aldrich
3,6-Di-O-(tert.-butyldimethylsilyl)-D-glucal
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H38O4Si2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −44°, c = 0.9 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
43-45 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC[C@H]1OC=C[C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]1O
Anwendung
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)