Merck
469262
Sigma-Aldrich
(4-Morpholinylphenylmethyl)-benzothiazol 95%, Bt1/Bt2-Isomerengemisch
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18N4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
100-106 °C (lit.)
SMILES String
C1CN(CCO1)C(c2ccccc2)n3nc4ccccc4n3.C5CN(CCO5)C(c6ccccc6)n7nnc8ccccc78
InChI
1S/2C17H18N4O/c1-2-6-14(7-3-1)17(20-10-12-22-13-11-20)21-16-9-5-4-8-15(16)18-19-21;1-2-6-14(7-3-1)17(20-10-12-22-13-11-20)21-18-15-8-4-5-9-16(15)19-21/h2*1-9,17H,10-13H2
InChIKey
ZDSQIJXIZGRRJR-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)