Merck
469238
Sigma-Aldrich
Essigsäure-4-fluorphenylester
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2C6H4F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.48 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
Dichte
1.178 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)Oc1ccc(F)cc1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)