Merck
466832
Sigma-Aldrich
Dikalium-[μ-(1,2-ethandiolato-O:O′)]-tetrakis-(1,2-ethandioalto-O,O′)-disilicat
95%
Synonym(e):
Potassium glycolatosilicate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20K2O10Si2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
434.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
95%
SMILES String
[K+].[K+].C1CO[Si-]2(O1)(OCCO2)OCCO[Si-]345OCCO3.C(CO4)O5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)