Merck
465682
Sigma-Aldrich
(3aR,4S,5R,6aS)-(−)-5-(Benzoyloxy)-hexahydro-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-on
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.28
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]22/D −75°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
119-123 °C (lit.)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)