Wichtige Dokumente
465550
(3aR,4S,5R,6aS)-(−)-4-(tert.-Butyldimethylsilyloxymethyl)-hexahydro-5-(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)-2H-cyclopenta[b]furan-2-on
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H34O5Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
370.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]22/D −29°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
40-53 °C (lit.)
SMILES String
[H][C@]12C[C@@H](OC3CCCCO3)[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@]1([H])CC(=O)O2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)